Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
pb
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2
chave InChI
AGNFWIZBEATIAK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter