Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
chave InChI
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?