Documentos Principais
144274
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenethiol
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3SH
Número CAS:
Peso molecular:
179.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
112-116 °C/50 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
chave InChI
QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dichlorobenzenethiol may be used in the synthesis of radiolabeled alkyl aryl ethers and sulphides via phase transfer catalysis[1] and chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phase transfer mediated synthesis of radiolabelled alkyl aryl ethers and sulphides.
Bergman A and Wachtmeister CA.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 24(8), 925-930 (1987)
An alternative synthesis of chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
Mortimer RD and Newsome WH.
Chemosphere, 32(5), 935-946 (1996)
Esma Khatun et al.
Nanoscale, 9(24), 8240-8248 (2017-06-06)
We report the synthesis of a new silver cluster, [Ag