Documentos Principais
140287
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenoxyethane
1,2-Diphenoxyethane
99%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol diphenyl ether
Selecione um tamanho
5 G
R$ 186,00
R$ 186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 186,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCH2CH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Beilstein:
2052248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2-Diphenoxyethane is the intermediate formed during sonochemical oxidation of phenoxyacetic acid and chlorophenol[1].
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
341.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
171.8 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yakov Yasman et al.
Ultrasonics sonochemistry, 13(3), 271-277 (2005-06-25)
The application of finely divided (black) Pd and Pd-Fe powder in the sono-electro-catalytic reduction of chlorophenoxy herbicides (2,4-D) and chlorophenols (2,4-DCP) in aqueous solutions allows for effective destruction of toxic chlorinated aromatic compounds. At 20 degrees C complete conversion of
Martin Eckardt et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460437-460437 (2019-08-15)
Thermal papers (e.g. point of sale receipts, adhesive labels, tickets) significantly contribute to contamination of paper material cycles and the environment with substances of (eco-) toxicological concern. In particular, they contain color developers like endocrine disrupting bisphenols in typical concentrations
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review