Documentos Principais
139076
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate
98%
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 1,3-diacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
330.56
Beilstein:
270885
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
165-168 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
chave InChI
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate was used as starting reagent in the synthesis of 5,5′-dibromo-4,4′-dichloroindigo[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Faten Arab-Jaziri et al.
New biotechnology, 30(5), 536-544 (2013-05-01)
Directed evolution was applied to the α-l-arabinofuranosidase from Thermobacillus xylanilyticus to confer better transglycosylation ability, particularly for the synthesis of benzyl α-l-arabinofuranosyl-(1,2)-α-d-xylopyranoside, starting from p-nitrophenyl α-l-arabinofuranoside (donor) and benzyl α-d-xylopyranoside (acceptor). The aim was to obtain mutants displaying both lower