138169
2,4-Dimethylbenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
asym.-m-Xylylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
267 °C/727 mmHg (lit.)
pf
124-126 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?