Documentos Principais
137685
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl acetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
167.00
Beilstein:
1743110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Impurezas
<3% acetic anhydride
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
159 °C (lit.)
pf
−14-−13.8 °C (lit.)
densidade
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromoethyl acetate was used as alkylating reagent during asymmetric total synthesis of (+)-1-deoxylycorine and (+)-lycorine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The first asymmetric total syntheses of (+)-lycorine and (+)-1-deoxylycorine.
Schultz AG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(26), 6210-6219 (1996)
Takuya Uto et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20669-20677 (2018-07-31)
Chitin is a promising biomass resource and has high potential for industrial applications owing to its huge annual production in nature. However, it exhibits poor processability and solubility due to its very stable and crystalline character. Recently, ionic liquids (ILs)