134570
Boc-Pro-OH
99%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −60°, c = 1 in acetic acid
pf
133-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?