134139
5-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
NSC 88872
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
148-151 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
chave InChI
ZTNQWTPWKNDRNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Antimicrobial agents
- Anti-proliferative agents
- Antiandrogens effective against multiple clinically relevant androgen receptor mutants
- Anticancer agents
- Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
- Bovine viral diarrhea virus (BVDV) inhibitors
- Potent thermal sensitizing agents
- Analogues of marine alkaloid nortopsentin as anticancer agents
- β3-adrenergic receptor agonists
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)