Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
131-134 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)6-10(14)12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14)
chave InChI
JMRJWEJJUKUBEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?