133019
Bis(2-hydroxypropyl)amine
95%
Sinônimo(s):
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pb
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
hydrocarbons: insoluble
toluene: slightly soluble
water: miscible
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?