132888
2-Chloro-4′-fluoroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
ω-Chloro-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?