Documentos
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOC10H6CO2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
264.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pb
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
pf
129-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
chave InChI
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)