13112
Magnesium
powder, ≥99%
Sinônimo(s):
Magnesium element
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
950 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
Impurezas
≤0.05% insoluble in HCl
p.e.
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤500 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Titanium alloy hydride powder by the reduction of upgraded titania slag (UGS) under hydrogen atmosphere.
- Ultrafine metallic iron (bcc-Fe) powders from hematite (α-Fe2O3) by ball-milling process.
It can also be used as a reducing agent in ruthenium(III) complex catalyzed atom-transfer radical addition (ATRA) and cyclization (ATRC) reactions. Magnesium does not generate free radicals but it generates and regenerates the catalytically active ruthenium(II) species.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids