Documentos Principais
130982
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlororesorcinol
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
p.e.
254 °C (lit.)
pf
104-106 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H
chave InChI
GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,6-Dichlororesorcinol was used as an exotemplate to self-organize two aza-heterocyclic units by OH−N hydrogen bonds[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrada Stefania Trita et al.
Organic letters, 15(14), 3798-3801 (2013-07-09)
The construction of pyridine-containing macrocyclic architectures using a nonmetallic template is described. 4,6-Dichlororesorcinol was used as an exotemplate to self-organize two aza-heterocyclic units by OH···N hydrogen bonds. Subsequent sequential double olefin metathesis/hydrogenation reactions employing a single ruthenium-alkylidene precatalyst open access