Documentos Principais
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
154.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
145-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
chave InChI
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)