Documentos Principais
129186
Sigma-Aldrich
1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
64-66 °C (lit.)
densidade
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=CCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3
chave InChI
PRBHEGAFLDMLAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Hexadiene was used to prepare OH-adducts[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mohamad Al-Sheikhly et al.
Environmental science & technology, 40(9), 3082-3088 (2006-05-25)
Pulse radiolysis with spectrophotometric and conductometric detection was utilized to study the formation and reactions of radicals from benzene and dienes in aqueous solutions. The benzene OH adduct, *C6H6OH, reacts with O2 (k = 3 x 10(8) L mol(-1) s(-1))
Hexadiene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B89-B90 (1982-01-01)
A versatile hexadiene synthesis by decarboxylative sp(3)-sp(3) coupling/cope rearrangement.
Shelli R Waetzig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(30), 4977-4980 (2006-07-05)