127906
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
chave InChI
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?