127345
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
97%
Sinônimo(s):
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
211 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
chave InChI
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?