Documentos Principais
126357
Sigma-Aldrich
2′,6′-Dimethylacetanilide
97%
Sinônimo(s):
2′,6′-Acetoxylidide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
182-184 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6-Dimethylacetanilide undergoes iodination by electrophylic substitution reaction of chloroacetanilide, in the presence of ferroiodide and copperchloride as catalyst, to form 4-iodine-2,6-dimethylacetanilide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)