Documentos Principais
126314
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol has been used to study the solvent isotope effect (D2O versus H2O) on photomethanolysis efficiency and on fluorescence intensity[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)