125210
3-Chloroquinuclidine hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
236-239 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ClC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H12ClN.ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;/h6-7H,1-5H2;1H
chave InChI
OOMINTVSHDCDRK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?