Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
chave InChI
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
87.7 °C - Cleveland open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?