Key Documents
124079
5-Bromoisatin
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
226.03
Beilstein:
383760
Número MDL:
Ensaio
95%
pf
247-252 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
chave InChI
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains isatin
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)