12348
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +83±2°, c = 1.5% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
pf
96-99 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
chave InChI
HMBHAQMOBKLWRX-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?