índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC=C)C=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2
chave InChI
SZYLTIUVWARXOO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?