Documentos Principais
11628
Sigma-Aldrich
Azodicarboxylic dimorpholide
≥98.0% (N)
Sinônimo(s):
Azodicarboxylic bismorpholide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
Beilstein:
1013753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (N)
Formulário
solid
pf
141-143 °C
grupo funcional
azo
ether
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
chave InChI
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
Descrição geral
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Aplicação
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease.
Outras notas
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L. Moroder et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 370, 365 -365 (1989)
A general approach to the galanthamine ring system.
Parsons PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2209- 2211 (2001)