116025
Mandelonitrile
technical grade
Sinônimo(s):
α-Hydroxyphenylacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, Mandelic acid nitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
índice de refração
n20/D 1.530 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
chave InChI
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup