Documentos Principais
115878
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxytoluene
99%
Sinônimo(s):
3-Methylveratrole
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.483,00
R$ 1.483,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.483,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.483,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Darío A Bianchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(7), 1923-1927 (2004-04-01)
The synthesis of 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one 10 from 2,3-dimethoxytoluene (11) via glyoxylate 12 is reported. Compound 10 strongly inhibited vegetative growth of tobacco plants, whereas developmental patterns (protein levels, protein profile, pigments, and chlorophylls) were not affected. Morphological changes were observed in
Olga V Zalomaeva et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(16), 5202-5209 (2017-04-01)
The selective oxidation of methoxy/methyl-substituted arenes to the corresponding benzoquinones has been first realized using aqueous hydrogen peroxide as a green oxidant, acid tetrabutylammonium salts of the γ-Keggin divanadium-substituted phosphotungstate [γ-PW