112062
N-Ethyldiethanolamine
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Ethyliminodiethanol
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4665 (lit.)
p.e.
246-252 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
AKNUHUCEWALCOI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?