Documentos Principais
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 468,00
R$ 468,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 468,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1719386
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010221
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 468,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
33 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
densidade
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
chave InChI
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Aplicação
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion[1].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)