11115
Antimony(III) oxide
≥99%
Sinônimo(s):
Diantimony trioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
pb
1550 °C (lit.)
pf
655 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤200 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤3 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤250 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
chave InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?