110272
2-Decalone,mixture of cis and trans
95%
Sinônimo(s):
Decahydro-2-naphthalenone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
pb
96 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H16O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-9H,1-7H2
chave InChI
LGVJRKCQQHOWAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup