10969
Butyl decanoate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Butyl caprate, Capric acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.430
densidade
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-14(15)16-13-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
ZRNCNTSXSYXHOW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves