109630
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
α-Hydroxynaphthoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: freely soluble
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
chave InChI
SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup