109223
1-Bromoadamantane
99%
Sinônimo(s):
1-Adamantyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
116-118 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
chave InChI
VQHPRVYDKRESCL-CHIWXEEVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?