10911
tert-Butyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
ACTB
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥98.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?