Documentos Principais
CLS70320500
Pyrex® VISTA round-bottom boiling flask
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 670,00
4 EA
R$ 1.186,00
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 670,00
4 EA
R$ 1.186,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
embalagem
pack of 2
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 70320-500
capacidade
500 mL
tamanho do gargalo
(1)
Categorias relacionadas
Descrição geral
These round bottom boiling flasks have full length outer joints, but with shorter necks. Wall thicknesses are controlled to provide balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)