Documentos
109002
Sigma-Aldrich
Tioglicolato de sódio
97%
Sinônimo(s):
Ácido mercaptoacético, Ácido tioglicólico
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein:
4569109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
substituído por