Documentos Principais
108936
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
112297
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
pb
178 °C (lit.)
pf
5-10 °C (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
chave InChI
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-Methylbenzoxazole condenses with aromatic aldehyde having acidic protons during the synthesis of HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,299. 2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Condensation of 2-methylbenzoxazole with aromatic aldehydes bearing acidic protons. A convenient coupling in the synthesis of the HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,229.
Houpis IN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(11), 3176-3178 (1993)
Styryl dyes-synthesis and applications during the last 15 years.
Deligeorgiev T, et al.
Coloration Technology, 126(2), 55-80 (2010)