107859
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
161-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
chave InChI
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges