Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?