Documentos Principais
107069
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
HC6F4Br
Número CAS:
Peso molecular:
228.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
143-143.5 °C (lit.)
densidade
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)