105635
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
125-128 °C (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1(C)CC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6(2)3-4-6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup