Documentos Principais
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecylamine
≥97%
Sinônimo(s):
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecylamine, 3-(Perfluorooctyl)propylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8F17N
Número CAS:
Peso molecular:
477.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.326
densidade
1.602 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
chave InChI
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)