Documentos Principais
02615
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
technical, ≥90% (AT)
Sinônimo(s):
(2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
384.84
Beilstein:
3924139
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (AT)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
120-123 °C (dec.)
120-123 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.ClH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DJGHVEPNEJKZBF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted tetrahydrofurans as selective serotonin re-uptake inhibitors for the treatment of depression
  • Ring-opening reactions with Wittig reagents
  • Enantioselective total synthesis of the phytotoxic lactone herbarumin III via Keck′s asymmetric allylation and Sharpless epoxidation
  • Synthesis of fluorobenzofurans via microwave-assisted tandem intramolecular Wittig and Claisen rearrangement reactions
  • Preparation of phosphonium derivatives of coumarin
Outras notas
Starting material for preparing the Wittig-reagent[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
O. Sieber et al.
Helvetica Chimica Acta, 40, 1242-1242 (1957)
H.J. Bestmann et al.
Chemische Berichte, 96, 465-465 (1963)
H. Moison et al.
Tetrahedron, 43, 537-537 (1987)