Microrganismos de referência certificados
Para testes de desempenho confiáveis
Vitroids™ e LENTICULE® Discs
O controle de qualidade é um elemento essencial do sistema de garantia de qualidade de um laboratório e materiais de referência certificados (CRMs) são necessários para um controle de qualidade eficaz. Os discos Vitroids™ e LENTICULE® da Millipore são desenvolvidos especialmente para proporcionar aos laboratórios a possibilidade de usar controles microbiológicos prontos para uso e adequados para todos os testes de controle de qualidade de meios.
As concentrações em unidades formadoras de colônia (UFC) foram projetadas para garantir que nenhuma ou apenas etapas mínimas de diluição sejam necessárias e são fornecidas sob licença da National Collection of Type Cultures (coleção nacional de culturas-tipo, NCTC®)/ National Collection of Pathogenic Fungi (coleção nacional de fungos patogênicos, NCPF®) e da Colección Española de Cultivos Tipo (coleção espanhola de culturas-tipo, CECT®), respectivamente.
Os discos LENTICULE® e Vitroids™ são fabricados sob condições em conformidade com as normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Esses discos contêm UFCs certificadas definidas com um desvio padrão e incerteza expandida. Os discos contêm culturas puras de bactérias, leveduras e bolores em uma matriz sólida hidrossolúvel. O material de referência certificado para microrganismos tem aplicação no controle de qualidade de rotina para testes de alimentos, bebidas, água e meio ambiente, para desenvolvimento e validações de métodos e como culturas usadas em estudos de pesquisa.
Visão geral da seção
Os discos Vitroids™ e LENTICULE® estão prontamente disponíveis como pequenos discos solúveis em água, simplificando o processo de preparação do inóculo. Você pode assistir a um vídeo que demonstra os procedimentos passo a passo para usar esses discos de CRM diretamente ou por meio de mídia líquida antes da inoculação.
- Principais características: UFC certificada, inóculo definido e confiável variando de 15 a 150.000 por disco.
- Estabilidade: estável por quase 16 meses, pode ser armazenado a -20 °C. O número de UFCs não muda, os organismos não precisam de tempo de recuperação e não têm fase de latência.
- Economia de tempo: Economiza 1 hora por cepa de teste. Os discos economizam tempo porque eliminam a necessidade de preparar culturas de estoque. Os organismos não requerem tempo de recuperação ou etapa de pré-enriquecimento.
- Exatidão: desvio padrão e faixa de concentração no certificado de qualidade (CQ).
- Rastreabilidade: os discos são preparados a partir de uma cultura rastreável obtida por liofilização das coleções CECT®, NCTC® e NCPF®. Os discos são rastreáveis em comparação com um CRM para caracterização. Cada placa é armazenada como imagem e todos os documentos e dados são salvos também.
Padrões microbianos
Padrões para bactérias
Oferecemos uma extensa linha de CRMs de culturas de bactérias puras em discos LENTICULE® e Vitroids™ que são estáveis por pelo menos um ano. Os discos são fornecidos com bactérias em um estágio viável (sem fase de latência nem tempo de recuperação) e um certificado de análise abrangente que especifica o número médio de UFCs e uma incerteza expandida sobre o valor médio.
Padrões para leveduras
Fornecemos CRMs de leveduras em discos Vitroids™ com valores de UFC que variam de 15 a 80, 80 a 130 e 1.000 a 10.000 para as necessidades do seu laboratório.
Padrões para bolores
Oferecemos CRMs de bolores na forma de discos Vitroids™ para garantir a segurança e a eficácia de seus produtos que são rotineiramente expostos a bolores e fungos.
Padrões para controles negativos
Temos CRMs de controle negativo na forma de discos LENTICULE® que garantem a eficácia de seus experimentos microbiológicos.
Assista ao webinar sobre Material de Referência Certificado Microbiológico (MRC) para explorar os requisitos técnicos e as aplicações de MRCs e os inovadores discos Vitroids™ e LENTICULE® credenciados pela EN ISO 17034:2016 e ISO/IEC 17025:2017.
bacilos
Gammaproteobactérias
Outras bactérias
Recursos relacionados
- Brochure: Microbiology Standards
Vitroids™ and LENTICULE® discs save time and costs as it eliminates the need for preparing stock cultures. The organisms do not require recovery time or pre-enrichment steps either.
- Application Note: Vitroids™ and Lenticule® Discs for Spiking Samples
Learn how to use certified reference materials (CRMs) to perform a spiking protocol for method verification.
- White Paper: FAQs on Microbiology Standards Frequently Asked Questions About Microbiology Standards
Read the frequently asked questions about Vitroids™ and LENTICULE® CRMs from the experts.
- Flyer: Microbial Quality Control in Food According to EN ISO 11133
Our culture media is in compliance with ISO 11133 and the corresponding QC strains - available as ready-to-use Vitroids™ and LENTICULE® discs.
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
Looking to simplify your culture media performance testing? Our Vitroids™ and LENTICULE® Discs Certified Reference Materials are tailored to streamline your growth promotion tests. They offer ready-to-use discs with practical CFU levels.
- White Paper: Vitroids™ and LENTICULE® Discs Strain Equivalency to ATCC and CMCC
All the strains for the Vitroids™ and LENTICULE® discs are sourced from the cell culture collections. You can read the whitepaper to discover the history of each strain used, including gene sequences and cross-references to ATCC, CMCC, and other cell culture collections.