Um sistema robusto para
sua prática básica
Sistemas de purificação de água Milli-Q® série SQ 2
Uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura
Agora, todas as bancadas de laboratório que precisarem podem acessar facilmente a água ultrapura recém-purificada, mesmo as bancadas distantes que não têm água da torneira. Os novos sistemas de purificação de água Milli-Q® série SQ 2 são acessíveis, inovadores e totalmente escalonáveis para que você possa se concentrar na sua prática.
- Como funciona
- Configuração do sistema
- Características e benefícios
- Produtos alternativos mais ecológicos
- Vídeos relacionados
- Faça o download da brochura
- Produtos relacionados
Para ver vídeos de instalação e demonstração ou transferir manuais do usuário, visite a nossa página de instalação e uso.
Como os Sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2 funcionam
Graças ao seu design totalmente escalonável, qualquer bancada de laboratório com uma tomada elétrica pode ter fácil acesso à água ultrapura fresca de 18,2 MΩ∙cm.
- Encha rapidamente o tanque Switch de 3,5 L com água de osmose reversa (OR) em apenas 6 minutos.
- Transporte com facilidade o tanque Switch para sua prática.
- Dispense água ultrapura de 18,2 MΩ·cm recém-polida em qualquer bancada.
- Repita conforme necessário.
Configurações do Sistema Milli-Q® série SQ 2
O Milli-Q® série SQ 2 oferece uma seleção de configurações que tornam o sistema adaptável e escalonável para praticamente qualquer configuração de laboratório ou instalação. Basta selecionar a configuração que melhor se adapta ao seu espaço e aos requisitos do usuário e, em seguida, expandir facilmente com mais módulos à medida que seu laboratório evolui. Os recursos comuns a quase todas as configurações do sistema Milli-Q ® série SQ 2 incluem:
- Rápida produção de OR pura em um fluxo de até 42 L/h permite que você encha rapidamente o tanque Switch de 3,5 L em apenas 6 minutos
- Dispensação ergonômica de água ultrapura, de 1,6 L/min gota a gota
- Expanda os recursos com módulos autônomos adicionais de dispensação de água ultrapura (ZSQ200U0T0)
- Configuração padrão
- Adequada para uma pequena equipe
- Instale o módulo de dispensação próximo ao local que precisa de água ultrapura
- Configuração de tanque duplo
- Adequada para equipes múltiplas ou maiores
- Instale o módulo de dispensação próximo ao local que precisa de água ultrapura
- Configuração de tanque de 50 L
- Adequada para alimentação direta de equipamentos de laboratório a partir do tanque de 50 L
- Instale o módulo de dispensação próximo ao local que precisa de água ultrapura
- Configuração combinada
- Adequada para um laboratório ou equipe pequena
- Instale o sistema ao lado de uma pia
- Configuração combinada e de volume predefinido
- Adequada para atividades laboratoriais de rotina
- Repeta a dispensação em série de volume predefinido de água ultrapura a partir de um ponto fixo
- Instale o sistema ao lado de uma pia
- Configuração de circuito pressurizado
- Adequada para laboratórios com um circuito pressurizado de água purificada
- Conecte o sistema a um circuito pressurizado de água pura
- Expanda os recursos conectando sistemas adicionais ao circuito pressurizado de água pura
Simplicidade máxima
O sistema é fácil e intuitivo para instalação, operação e manutenção para qualquer usuário.
- Autoinstalação comprovada, faça você mesmo (cerca de 30 min)
- Interface universal
- Dispensação ergonômica
- Tanque móvel e transparente
- Trocas de cartuchos com o mecanismo Twist & Lock
- Não há necessidade de substituir a lâmpada de UV
Ultra compacto
O tamanho excepcionalmente pequeno deixa espaço para sua prática em qualquer bancada.
- As unidades do sistema ocupam o mesmo espaço que uma folha de papel: 22x27 cm/unidade
- Apenas uma tomada elétrica (e nenhuma entrada de água) é necessária para dispensar água ultrapura
Escalabilidade ilimitada
Selecione a configuração que melhor se adapta ao seu espaço e aos requisitos do usuário. Em seguida, expanda facilmente com módulos de dispensação de água ultrapura ilimitados à medida que seu laboratório evolui.
Qualidade confiável
As tecnologias comprovadas de purificação de água Milli-Q® significam que você pode confiar que seu sistema está sempre pronto para dispensar água ultrapura de qualidade consistente (18,2 MΩ∙cm a 25o C).
- Remoção de íons de alta eficiência até níveis residuais com cartucho de polimento SQPAK™ Quanta
- Para aplicações sensíveis a componentes orgânicos, o cartucho SQPAK™ TOC Quanta contém carbono ativado
- A qualidade da água pura de OR é mantida pelo enxágue automático da membrana de OR
- Escolha filtros finais para atender às suas necessidades de aplicações específicas
Os sistemas Milli-Q® série SQ 2 são produtos alternativos mais ecológicos
Como parte de nossa abordagem Design for Sustainability (DfS) para o desenvolvimento de produtos, os sistemas Milli-Q® série SQ 2 foram desenvolvidos para fornecer água ultrapura de alta qualidade em vários locais com um impacto ambiental reduzido em comparação com os sistemas Direct-Q® da geração anterior.
Como resultado desses esforços, esses novos sistemas são identificados como Produtos alternativos mais ecológicos graças às melhorias nas seguintes características de sustentabilidade em comparação com os sistemas da geração anterior:
- Consomem menos eletricidade graças ao design simplificado, à eletrônica minimizada e ao modo de espera otimizado (onde a maior parte da energia é consumida)
- Consomem menos água ao longo de sua vida útil
- Requisitos de materiais limitados no caso de 2 ou mais locais de dispensação graças ao seu design modular
- As embalagens são compostas por papelão 100% reciclado com certificação florestal sustentável e inserções de proteção feitas de PE com 50% de conteúdo reciclado
Os ganhos precisos de sustentabilidade dependem da configuração do sistema do Milli-Q® série SQ 2. Convidamos você a analisar os scorecards de DfS para as três configurações abaixo para ajudar você a tomar decisões de compra mais ecológicas:
Configuração do sistema | Etapa de purificação de água | Baixe o scorecard de DfS | |
Milli-Q® SR 240/240L/240XL | Água de torneira para OR pura | ||
Milli-Q® SQ 240/240L/240XL/240C/240CV | Água de torneira para ultrapura | ||
Milli-Q® SQ 200 | Água de OR pura para ultrapura | Baixar PDF | |
Milli-Q® SQ 200P | Água pura para ultrapura |
- Saiba mais sobre como todos os novos sistemas e processos de água de laboratório Milli-Q estão sendo projetados para serem mais sustentáveis.
- Leia mais sobre os critérios de sustentabilidade que os produtos alternativos mais ecológicos devem cumprir.
Entre em contato conosco para obter mais informações.
Recursos relacionados
- Instalação e uso dos Sistemas de purificação de água Milli-Q® série SQ 2
Comece a trabalhar em pouco tempo com os vídeos de instruções e manuais de usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2.
- Brochura: Sistemas Milli-Q® série SQ 2
- Guia de seleção de água para laboratório
Identifique e configure o seu sistema de purificação de água ideal.
- Soluções em água ultrapura Milli-Q®
Confie sempre na sua ciência com a água ultrapura Milli-Q®. Descubra nossa oferta ampliada de sistemas para encontrar a solução em água para laboratórios que satisfaça por completo as necessidades e limitações do seu laboratório.
- Sistema de purificação de água de laboratório ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
- Sistema de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Descubra um sistema de água ultrapura para laboratório projetado pensando em você. Inteligente, intuitivo e conectado, o sistema Milli-Q® IQ 7000 simplificará a maneira como você trabalha no laboratório.
Purificação, armazenamento e distribuição
Network error: Failed to fetch
Cartuchos de purificação e filtros finais
Network error: Failed to fetch
Acessórios
Network error: Failed to fetch
Cabo de alimentação elétrica
Network error: Failed to fetch
Milli-Q® Services
Network error: Failed to fetch