Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
L-Glutathion réduit, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme SAFC
Chlorure de sodium solution, 5 M
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urea solution, BioUltra, ~8 M in H2O
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Supelco
Urea, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, 99.999% trace metals basis
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, suitable for electrophoresis
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
L-Arginine, 99%, FCC, FG
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, ACS reagent, 99.0-100.5%
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
L-Glutathion réduit, ≥98.0%
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Urée, meets USP testing specifications
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme