Sigma-Aldrich
Glycérol, for molecular biology, ≥99.0%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Bicarbonate de sodium, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique solution, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique, 36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Vinyl acetate, contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
SAFC
Chlorure de sodium solution, 5 M
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Supelco
Acide chlorhydrique solution, volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Glycérol solution, 83.5-89.5% (T)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Glycérol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Glycérol, BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, 99.999% trace metals basis
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Glycérol, FCC, FG
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide citrique, ≥99.5%, FCC, FG
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide citrique, anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique solution, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Carbonate de calcium, powder, ≤50 μm particle size, 98%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide citrique, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide citrique, ACS reagent, ≥99.5%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure d'hydrogène solution, 3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique solution, 32 wt. % in H2O, FCC
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Glycérol, ≥99.5%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Acide citrique, 99%
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité
Sigma-Aldrich
Carbonate de calcium, 99.999% trace metals basis
Référence
Conditionnement
Disponibilité
Prix
Quantité